Tisk…
4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10596-25G PC10596-5G
APOSPC10596-25GEA 1450 CZK
APOSPC10596-25G APOSPC10596-5G
4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde 97%
4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrFO
Bod tání: 55…59 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03095000
CAS číslo: 133059-43-5