Tisk…
5-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC10595-1G PC10595-5G
APOSPC10595-1GEA 622 CZK
APOSPC10595-1G APOSPC10595-5G
5-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
5-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₆ClFO₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03618459
CAS číslo: 67475-56-3
UN: 3261
ADR: 8,III