Tisk…
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrrole-2,5-dione
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]maleimide, 1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
PC10592-1G PC10592-5G
APOSPC10592-1GEA 2440 CZK
APOSPC10592-1G APOSPC10592-5G
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrrole-2,5-dione
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrrole-2,5-dione
Vzorec: C₁₁H₆F₃NO₃
MW: 257,17 g/mol
Bod tání: 76…77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00106927
CAS číslo: 68255-58-3