Tisk…
3-{4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(4-Fluorobenzyloxy)cinnamic acid
PC10584-1G PC10584-250MG
APOSPC10584-1GEA 7940 CZK
APOSPC10584-1G APOSPC10584-250MG
3-{4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
3-{4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
Vzorec: C₁₆H₁₃FO₃
Bod tání: 209…210 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173647
CAS číslo: 175136-19-3