Methyl-1-trifluoromethyl-1-cyclopropanecarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl 1-(trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylate
PC1058-1G
PC1058-5G
APOSPC1058-1GEA
4070
CZK
APOSPC1058-1G
APOSPC1058-5G
Methyl-1-trifluoromethyl-1-cyclopropanecarboxylate 95%
Methyl-1-trifluoromethyl-1-cyclopropanecarboxylate
Vzorec:
C₆H₇F₃O₂ MW: 168,12 g/mol Bod varu: 64…66 °C Bod vzplanutí: 42 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06801321 CAS číslo: 208242-25-5 UN: 3272 ADR: 3,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...