Tisk…
Pentafluorophenyl-5-(dimethylamino)-1-naphthalenesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10571-1G PC10571-500MG PC10571-5G
APOSPC10571-1GEA 7840 CZK
APOSPC10571-1G APOSPC10571-500MG APOSPC10571-5G
Pentafluorophenyl-5-(dimethylamino)-1-naphthalenesulphonate
Pentafluorophenyl-5-(dimethylamino)-1-naphthalenesulphonate
Vzorec: C₁₈H₁₂F₅NO₃S
Bod tání: 97…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659540
CAS číslo: 663175-92-6