Tisk…
Pentafluorophenyl-3,4-dichlorobenzenesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10570-1G PC10570-5G
APOSPC10570-1GEA 5720 CZK
APOSPC10570-1G APOSPC10570-5G
Pentafluorophenyl-3,4-dichlorobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-3,4-dichlorobenzenesulphonate
Vzorec: C₁₂H₃Cl₂F₅O₃S
Bod tání: 76…78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659538
CAS číslo: 885949-53-1