Tisk…

2-Fluoropropionic acid 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

PC1057-1G PC1057-250MG PC1057-5G
APOSPC1057-1GEA 1370 CZK
APOSPC1057-1G APOSPC1057-250MG APOSPC1057-5G
2-Fluoropropionic acid 97%
2-Fluoropropionic acid
Vzorec: C₃H₅FO₂
Bod varu: 66…67 °C/30mmHg
Hustota: 1,181 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06247714
CAS číslo: 6087-13-4
UN: 3265
ADR: 8,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR