Tisk…
Pentafluorophenyl-2,4-dichlorobenzenesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10569-1G PC10569-5G
APOSPC10569-1GEA 5200 CZK
APOSPC10569-1G APOSPC10569-5G
Pentafluorophenyl-2,4-dichlorobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2,4-dichlorobenzenesulphonate
Vzorec: C₁₂H₃Cl₂F₅O₃S
Bod tání: 79…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659543
CAS číslo: 885949-57-5