Tisk…
Pentafluorophenyl-2,3-dichlorobenzenesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10568-1G PC10568-5G
APOSPC10568-1GEA 5720 CZK
APOSPC10568-1G APOSPC10568-5G
Pentafluorophenyl-2,3-dichlorobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2,3-dichlorobenzenesulphonate
Vzorec: C₁₂H₃Cl₂F₅O₃S
Bod tání: 117…119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659539
CAS číslo: 885949-54-2