Tisk…
Pentafluorophenyl-2-chlorobenzenesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10566-1G PC10566-5G
APOSPC10566-1GEA 5200 CZK
APOSPC10566-1G APOSPC10566-5G
Pentafluorophenyl-2-chlorobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2-chlorobenzenesulphonate
Vzorec: C₁₂H₄ClF₅O₃S
Bod tání: 96…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659541
CAS číslo: 885949-55-3