Tisk…
Pentafluorophenyl-5-bromo-2-thiophenesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10565-1G PC10565-25G PC10565-5G
APOSPC10565-1GEA 3710 CZK
APOSPC10565-1G APOSPC10565-25G APOSPC10565-5G
Pentafluorophenyl-5-bromo-2-thiophenesulphonate
Pentafluorophenyl-5-bromo-2-thiophenesulphonate
Vzorec: C₁₀H₂BrF₅O₃S₂
Bod tání: 38…40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659553
CAS číslo: 885949-67-7