Tisk…
5-Methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10564-1G PC10564-500MG PC10564-5G
APOSPC10564-1GEA 9960 CZK
APOSPC10564-1G APOSPC10564-500MG APOSPC10564-5G
5-Methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
5-Methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₁H₉F₃N₂
Bod tání: 89…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659570
CAS číslo: 521267-21-0