Tisk…
2-(2-Fluorophenyl)quinoline-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10563-1G PC10563-5G
APOSPC10563-1GEA 4170 CZK
APOSPC10563-1G APOSPC10563-5G
2-(2-Fluorophenyl)quinoline-4-carboxylic acid
2-(2-Fluorophenyl)quinoline-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₆H₁₀FNO₂
Bod tání: 230 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659551
CAS číslo: 1647-89-8