Tisk…
1-{3-Fluoro-4-[(3-methylbenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10562-1G PC10562-500MG PC10562-5G
APOSPC10562-1GEA 7840 CZK
APOSPC10562-1G APOSPC10562-500MG APOSPC10562-5G
1-{3-Fluoro-4-[(3-methylbenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
1-{3-Fluoro-4-[(3-methylbenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
Vzorec: C₁₆H₁₅FO₂
Bod tání: 68…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659567
CAS číslo: 885949-77-9