Tisk…
1-{3-Fluoro-4-[(4-nitrobenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10561-1G PC10561-500MG PC10561-5G
APOSPC10561-1GEA 7840 CZK
APOSPC10561-1G APOSPC10561-500MG APOSPC10561-5G
1-{3-Fluoro-4-[(4-nitrobenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
1-{3-Fluoro-4-[(4-nitrobenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
Vzorec: C₁₅H₁₂FNO₄
Bod tání: 148…150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659573
CAS číslo: 885949-79-1