Tisk…
1-{4-[(2-Bromo-5-methoxybenzyl)oxy]-3-fluorophenyl}-1-ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10560-1G PC10560-500MG PC10560-5G
APOSPC10560-1GEA 7840 CZK
APOSPC10560-1G APOSPC10560-500MG APOSPC10560-5G
1-{4-[(2-Bromo-5-methoxybenzyl)oxy]-3-fluorophenyl}-1-ethanone
1-{4-[(2-Bromo-5-methoxybenzyl)oxy]-3-fluorophenyl}-1-ethanone
Vzorec: C₁₆H₁₄BrFO₃
Bod tání: 97…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659574
CAS číslo: 885949-81-5