Tisk…

2,4-Difluoropyrimidine 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

PC1056-5G PC1056-10G PC1056-1G
APOSPC1056-5GEA 8500 CZK
APOSPC1056-5G APOSPC1056-10G APOSPC1056-1G
2,4-Difluoropyrimidine 98%
2,4-Difluoropyrimidine
Vzorec: C₄H₂F₂N₂
MW: 116,07 g/mol
Bod varu: 118…120 °C
Hustota: 1,359 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 41 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04972830
CAS číslo: 2802-61-1
UN: 1993
ADR: 3,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR