Tisk…
4'-Benzyloxy-3'-fluoroacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10559-1G PC10559-5G PC10559-250MG
APOSPC10559-1GEA 3970 CZK
APOSPC10559-1G APOSPC10559-5G APOSPC10559-250MG
4'-Benzyloxy-3'-fluoroacetophenone
4'-Benzyloxy-3'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₁₅H₁₃FO₂
Bod tání: 79…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659550
CAS číslo: 81227-99-8