Tisk…
(4-Aminophenyl){4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}methanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10558-1G PC10558-250MG
APOSPC10558-1GEA 5290 CZK
APOSPC10558-1G APOSPC10558-250MG
(4-Aminophenyl){4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}methanone
(4-Aminophenyl){4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}methanone
Vzorec: C₁₈H₁₈F₃N₃O
Bod tání: 151 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659566
CAS číslo: 885949-76-8