Tisk…
1,2-Difluoro-3-nitrobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Chloro-9-methyl-9H-purine, 2,3-Difluoronitrobenzene
PC10556-1G PC10556-5G PC10556-10G
APOSPC10556-1GEA 910 CZK
APOSPC10556-1G APOSPC10556-5G APOSPC10556-10G
1,2-Difluoro-3-nitrobenzene 97%
1,2-Difluoro-3-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159,09 g/mol
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00456802
CAS číslo: 6921-22-8