Tisk…

2-Fluoro-6-nitroaniline 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC10555-1G PC10555-25G PC10555-5G
APOSPC10555-1GEA 622 CZK
APOSPC10555-1G APOSPC10555-25G APOSPC10555-5G
2-Fluoro-6-nitroaniline 97%
2-Fluoro-6-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156,12 g/mol
Bod tání: 74…75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04112583
CAS číslo: 17809-36-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR