Tisk…
2,4,6-Trifluoropyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC10553-1G PC10553-5G
APOSPC10553-1GEA 2750 CZK
APOSPC10553-1G APOSPC10553-5G
2,4,6-Trifluoropyridine 97%
2,4,6-Trifluoropyridine
Vzorec: C₅H₂F₃N
Bod varu: 97…99 °C
Hustota: 1,499 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 17 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03001161
CAS číslo: 3512-17-2
UN: 2924
ADR: 3+8,II