2,3,5-Trifluoropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC10551-25G
PC10551-5G
PC10551-100G
APOSPC10551-25GEA
3910
CZK
APOSPC10551-25G
APOSPC10551-5G
APOSPC10551-100G
2,3,5-Trifluoropyridine 98%
2,3,5-Trifluoropyridine
Vzorec:
C₅H₂F₃N MW: 133,07 g/mol Bod varu: 102 °C Hustota: 1,4 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 30 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03001162 CAS číslo: 76469-41-5 UN: 1993 ADR: 3,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...