Tisk…
2,2-Difluorobutyric acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1055-1G PC1055-5G
APOSPC1055-1GEA 1750 CZK
APOSPC1055-1G APOSPC1055-5G
2,2-Difluorobutyric acid 97%
2,2-Difluorobutyric acid
Vzorec: C₄H₆F₂O₂
Bod varu: 100…101 °C/8,5mmHg
Bod tání: 44446 °C
Hustota: 1,215 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03093765
CAS číslo: 2366-62-3
UN: 3265
ADR: 8,II