Tisk…
2,3,4-Trifluorophenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3,4-Trifluorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(2,3,4-trifluorophenyl)borane, (2,3,4-Trifluorophenyl)metaboric acid
PC10547-100G PC10547-25G
APOSPC10547-100GEA 5690 CZK
APOSPC10547-100G APOSPC10547-25G
2,3,4-Trifluorophenylboronic acid
2,3,4-Trifluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₄BF₃O₂
MW: 175,9 g/mol
Bod tání: 229…235 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01863168
CAS číslo: 226396-32-3