Tisk…
2,3,4,5-Tetrafluorophenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3,4,5-Tetrafluorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(2,3,4,5-tetrafluorophenyl)borane, (2,3,4,5-Tetrafluorophenyl)metaboric acid, (2,3,4,5-Tetrafluorophenyl)boronic acid
PC10540-1G PC10540-250MG
APOSPC10540-1GEA 11410 CZK
APOSPC10540-1G APOSPC10540-250MG
2,3,4,5-Tetrafluorophenylboronic acid 97%
2,3,4,5-Tetrafluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₃BF₄O₂
MW: 193,89 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04039308
CAS číslo: 179923-32-1