Tisk…
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1054-100G PC1054-25G PC1054-5G
APOSPC1054-100GEA 7610 CZK
APOSPC1054-100G APOSPC1054-25G APOSPC1054-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃BrF₃N
Bod varu: 68…70 °C/10mmHg
Bod tání: 39…45 °C
Bod vzplanutí: 78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06657686
CAS číslo: 436799-32-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III