Tisk…
2-Fluoroquinoline-3-boronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10538-1G PC10538-250MG
APOSPC10538-1GEA 8930 CZK
APOSPC10538-1G APOSPC10538-250MG
2-Fluoroquinoline-3-boronic acid 97%
2-Fluoroquinoline-3-boronic acid
Vzorec: C₉H₇BFNO₂
MW: 190.97 g/mol
Bod tání: 89…94 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD05664131
CAS číslo: 745784-10-5