Tisk…
2-Fluoro-3-pyridineboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoro-3-pyridinylboronic acid, (2-Fluoropyridin-3-yl)boronic acid, 2-Fluoropyridine-3-boronic acid
PC10537-25G PC10537-5G
APOSPC10537-25GEA 1210 CZK
APOSPC10537-25G APOSPC10537-5G
2-Fluoro-3-pyridineboronic acid
2-Fluoro-3-pyridineboronic acid
Vzorec: C₅H₅BFNO₂
MW: 140.91
Bod tání: 172 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03411557
CAS číslo: 174669-73-9