Tisk…
3-Fluorophenylglyoxal hydrate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10535-25G PC10535-5G PC10535-1G PC10535-10G
APOSPC10535-25GEA 0 CZK
APOSPC10535-25G APOSPC10535-5G APOSPC10535-1G APOSPC10535-10G
3-Fluorophenylglyoxal hydrate 97%
3-Fluorophenylglyoxal hydrate
Vzorec: C₈H₇O₃F
MW: 170.14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06800769
CAS číslo: 121247-01-6