Tisk…
3,5-Difluoropicolinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Difluoropyridine-2-carboxylic acid
PC10530-25G PC10530-5G
APOSPC10530-25GEA 2570 CZK
APOSPC10530-25G APOSPC10530-5G
3,5-Difluoropicolinic acid
3,5-Difluoropicolinic acid
Vzorec: C₆H₃F₂NO₂
Bod tání: 202…204 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05664124
CAS číslo: 745784-04-7