Tisk…
4,5-Difluoro-2-nitrobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1053-25G PC1053-5G PC1053-100G
APOSPC1053-25GEA 705 CZK
APOSPC1053-25G APOSPC1053-5G APOSPC1053-100G
4,5-Difluoro-2-nitrobenzoic acid
4,5-Difluoro-2-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃F₂NO₄
Bod tání: 165…167 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00799521
CAS číslo: 20372-63-8