Tisk…
3,5-Dichloro-2-fluoropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10524-1G PC10524-5G PC10524-25G
APOSPC10524-1GEA 622 CZK
APOSPC10524-1G APOSPC10524-5G APOSPC10524-25G
3,5-Dichloro-2-fluoropyridine 98%
3,5-Dichloro-2-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₂Cl₂FN
Bod tání: 41…44 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039349
CAS číslo: 823-56-3