Tisk…
ω,ω-Dibromo-4-fluoroacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC10523-1G PC10523-5G
APOSPC10523-1GEA 2660 CZK
APOSPC10523-1G APOSPC10523-5G
ω,ω-Dibromo-4-fluoroacetophenone
ω,ω-Dibromo-4-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅Br₂FO
Bod tání: 36…38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03791309
CAS číslo: 7542-64-5
UN: 3261
ADR: 8,III