Tisk…
2-Fluoronicotinonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10522-100G PC10522-25G PC10522-5G
APOSPC10522-100GEA 3310 CZK
APOSPC10522-100G APOSPC10522-25G APOSPC10522-5G
2-Fluoronicotinonitrile 98%
2-Fluoronicotinonitrile
Vzorec: C₆H₃FN₂
Bod tání: 27…33 °C
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095082
CAS číslo: 3939-13-7