Tisk…
3,5-Difluoropyridine-2-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10521-25G PC10521-5G
APOSPC10521-25GEA 2150 CZK
APOSPC10521-25G APOSPC10521-5G
3,5-Difluoropyridine-2-carbonitrile
3,5-Difluoropyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₆H₂F₂N₂
Bod tání: 30…34 °C
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03788759
CAS číslo: 298709-29-2