Tisk…
2-Fluoro-5-methoxybenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-Fluoro-5-methoxyphenyl)methanol
PC1052-1G PC1052-25G PC1052-5G
APOSPC1052-1GEA 992 CZK
APOSPC1052-1G APOSPC1052-25G APOSPC1052-5G
2-Fluoro-5-methoxybenzyl alcohol
2-Fluoro-5-methoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116337
CAS číslo: 161643-29-4