Tisk…
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10519-25G PC10519-1G PC10519-5G
APOSPC10519-25GEA 7870 CZK
APOSPC10519-25G APOSPC10519-1G APOSPC10519-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₅BClF₃O₂
Bod tání: 110…112 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02684337
CAS číslo: 254993-59-4