Tisk…
5-Chloro-2,3-difluoropyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10516-100G PC10516-25G PC10516-5G
APOSPC10516-100GEA 870 CZK
APOSPC10516-100G APOSPC10516-25G APOSPC10516-5G
5-Chloro-2,3-difluoropyridine 97%
5-Chloro-2,3-difluoropyridine
Vzorec: C5H2ClF2N
MW: 149,5259 g/mol
Bod varu: 135 °C
Hustota: 1,442 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 48 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04039314
CAS číslo: 89402-43-7
EINECS: 410-090-7
UN: 1993
ADR: 3,III