Tisk…

2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC10515-1G PC10515-5G
APOSPC10515-1GEA 3940 CZK
APOSPC10515-1G APOSPC10515-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅BrF₃N
MW: 264,04 g/mol
Bod varu: 144…146 °C/15mmHg
Bod tání: 60…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973763
CAS číslo: 732306-26-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR