Tisk…
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10514-1G PC10514-25G PC10514-5G
APOSPC10514-1GEA 622 CZK
APOSPC10514-1G APOSPC10514-25G APOSPC10514-5G
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzoic acid
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₂BrF₃O₂
Bod tání: 122…123 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05664065
CAS číslo: 104222-42-6