Tisk…
2-Bromo-3,4,5,6-tetrafluorobenzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
PC10511-5G PC10511-25G
APOSPC10511-5GEA 4960 CZK
APOSPC10511-5G APOSPC10511-25G
2-Bromo-3,4,5,6-tetrafluorobenzoyl chloride
2-Bromo-3,4,5,6-tetrafluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇BrClF₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03001174
CAS číslo: 151096-42-3