Tisk…
5-Bromo-2-fluoro-3-pyridineboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-2-fluoro-3-pyridylboronic, 5-Bromo-2-fluoro-3-pyridinylboronic acid, 5-Bromo-2-fluoropyridine-3-boronic acid
PC10510-100G PC10510-25G PC10510-5G
APOSPC10510-100GEA 9260 CZK
APOSPC10510-100G APOSPC10510-25G APOSPC10510-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-pyridineboronic acid
5-Bromo-2-fluoro-3-pyridineboronic acid
Vzorec: C₅H₄BBrFNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039317
CAS číslo: 501435-91-2