Tisk…

tert-Butyl-6-fluoro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylate 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC1051-250MG PC1051-50MG
APOSPC1051-250MGEA 4960 CZK
APOSPC1051-250MG APOSPC1051-50MG
tert-Butyl-6-fluoro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylate 97%
tert-Butyl-6-fluoro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₂FN₃O₂
Bod tání: 166…168 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797502
CAS číslo: 155601-71-1

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR