Tisk…
2-Bromo-3,5-difluoropyridine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC10508-1G PC10508-25G PC10508-5G
APOSPC10508-1GEA 744 CZK
APOSPC10508-1G APOSPC10508-25G APOSPC10508-5G
2-Bromo-3,5-difluoropyridine 99%
2-Bromo-3,5-difluoropyridine
Vzorec: C₅H₂BrF₂N
MW: 193.98
Bod varu: 36…37 °C/0.6mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03840197
CAS číslo: 660425-16-1