Tisk…
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylchlorosilane
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: [3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]chloro(dimethyl)silane
PC10507-1G PC10507-250MG PC10507-5G
APOSPC10507-1GEA 3340 CZK
APOSPC10507-1G APOSPC10507-250MG APOSPC10507-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylchlorosilane
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylchlorosilane
Vzorec: C₁₀H₉ClF₆Si
MW: 306.71 g/mol
Bod varu: 95…96 °C/30mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01862186
CAS číslo: 732306-23-9