2,6-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC10506-1G
PC10506-250MG
PC10506-5G
APOSPC10506-1GEA
4240
CZK
APOSPC10506-1G
APOSPC10506-250MG
APOSPC10506-5G
2,6-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
2,6-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec:
C₈H₅BF₆O₂ Bod tání: ∼ 150 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD04039321 CAS číslo: 681812-07-7 |