Tisk…
2-Amino-3,5-difluoropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Difluoro-2-pyridylamine, 3,5-Difluoropyridin-2-amine
PC10505-25G
APOSPC10505-25GEA 8700 CZK
APOSPC10505-25G
2-Amino-3,5-difluoropyridine
2-Amino-3,5-difluoropyridine
Vzorec: C₅H₄F₂N₂
Bod tání: 52…59 °C
Bod vzplanutí: 81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788760
CAS číslo: 732306-31-9