Tisk…
4,5-Difluoroanthranilic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-4,5-difluorobenzoic acid
PC10504-100G PC10504-10G PC10504-25G
APOSPC10504-100GEA 6680 CZK
APOSPC10504-100G APOSPC10504-10G APOSPC10504-25G
4,5-Difluoroanthranilic acid 97%
4,5-Difluoroanthranilic acid
Vzorec: C₇H₅F₂NO₂
MW: 173.12
Bod tání: 174…183 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077509
CAS číslo: 83506-93-8